Wichtige Dokumente
PBQK50205
Millipore
Biomax® Ultrafiltration Membrane
Ultrafiltration, high flux,low protein binding, chemical compatibility
About This Item
UNSPSC-Code:
41104903
eCl@ss:
32161003
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
polyethersulfone membrane
Qualitätsniveau
Filtrationsfläche
20 cm2
Membran L × B
20 cm × 20 cm
Matrix
Biomax®
Porengröße
50 kDa NMWCO
Anwendung(en)
industrial qc (particle separation)
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Device Configuration: Ultrafiltration Membrane
Filter Code: PBQK
Anwendung
Ultrafiltration, high flux,low protein binding, chemical compatibility
Rechtliche Hinweise
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Free eBook outlines plasmid DNA manufacturing process and downstream purification challenges for various applications.