Merck
PXC01MC50
Millipore
Pellicon® XL-Kassette mit Ultracel® Membran
filtration area 50 cm2, NMWCO 1000 kDa
Synonym(e):
Pellicon XL Ultrafiltration Module Ultracel 1000 kDa 0.005 m2
About This Item
UNSPSC-Code:
41104903
NACRES:
NB.24
Materialien
composite regenerated cellulose (CRC) membrane
polypropylene
polypropylene screen
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
holdup volume 3.2 mL
Hersteller/Markenname
Pellicon®
Parameter
0.03–0.05 L/min recirculation rate
15 mL min. working volume
2.8 bar max. transmembrane pressure (40 psig)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 50 °C
Methode(n)
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Länge
18.8 cm (7.4 in.)
Breite
3 cm (1.2 in.)
Filtrationsfläche
50 cm2
membrane nominal area
50 cm2
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
≤7.5 mg/device
Matrix
Ultracel®
Porengröße
1000 kDa NMWCO
pH-Wert
2 –12
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Filtercode: PLCXK
Leistungsmerkmale und Vorteile
Filter vom Typ C (grober Filter)
Hinweis zur Analyse
Gravimetrisch extrahierbare Substanzen: nach Durchspülen mit Wasser
Rechtliche Hinweise
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable