P3C030C01
Pellicon® 3-Kassette mit Ultracel®-Membran
filtration area 0.11 m2, NMWCO 30 kDa
Synonym(e):
Pellicon® 3 Cassette with Ultracel 30 kDa Membrane, C screen, 0.11 m2
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
TPE seal
composite regenerated cellulose (CRC)
polypropylene cap (for end)
polypropylene screen
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
holdup volume 18 mL (in feed channel)
Hersteller/Markenname
Pellicon®
Parameter
30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours)
4-6 L/min-m2 recirculation rate
40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C
Methode(n)
analytical sample preparation: suitable
buffer exchange: suitable
protein purification: suitable (concentration)
Höhe
2.3 cm (0.90 in.)
Länge
20.6 cm (8.1 in.)
Breite
5.6 cm (2.2 in.)
Filtrationsfläche
0.11 m2
Membranfläche
0.11 m2
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
≤1500 mg/m2
Matrix
Ultracel® (Membrane)
Porengröße
30 kDa NMWCO
pH-Wert
2-13
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Die Pellicon® 3 Kassetten mit Ultracel® Membran sind für die Filtration therapeutischer Proteine (wie monoklonaler Antikörper) sowie rekombinanter und nicht-rekombinanter Proteine konzipiert.
Diese P3C030C01 Pellicon® 3 Ultrafiltrationseinheit hat eine Porengröße von 30 kDa NMWCO, eine Filtrationsfläche von 0,11 m2, eine PLCTK-Membran und die Maße 0,8 cm (H) x 5,6 cm (B) x 20,6 cm (L).
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Robust und zuverlässig – ideal für die heutigen anspruchsvolleren Filtrationsprozesse
- Hohe Leistungsfähigkeit – exzellente Auflösung, Ausbeute und Beständigkeit gegen Rückstau
- Optimale Produktwiedergewinnung – dank bewährter Membrantechnologie
- Technologie für blasenfreie Strukturen – erstklassige Membranen für nahezu jede Trennungsherausforderung
- Fehlerfreie, ausgezeichnete Adhäsion – Ultracel®enthält Verbundmembranen auf einem mikroporösen Substrat
- Automatisierte Herstellung – bietet unschlagbare Leistungsfähigkeit, Konsistenz und Zuverlässigkeit
- Einfache Installation und Instandhaltung – einfach aufzubauen und zu warten
Sonstige Hinweise
Hinweis zur Analyse
WGK
WGK 1
Was ist das Emprove® Programm?
Das Emprove® Programm stellt umfassende und eingehende Dokumentation zu unseren Filtern, Einwegkomponenten, pharmazeutischen Rohstoffen und Ausgangsstoffen bereit.
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Im Abonnement oder gegen Gebühr erhältlich
Artikel
Get practical guidance on using single-pass tangential flow filtration in your downstream process and scaling between capsules and cassettes.
Find best practices for using Pellicon® Capsules in ADC processing as well as data from two studies using Pellicon® Capsules and Pellicon® cassettes in the ADC manufacturing process.