PXC030C50
Pellicon XL-Ultrafiltrationsmodul, Ultracel 30 kDa, 0,005 m2
filtration area 50 cm2, NMWCO 30 kDa
Synonym(e):
Pellicon® XL-Kassette mit Ultracel® Membran
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
composite regenerated cellulose (CRC) membrane
polypropylene
polypropylene screen
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
holdup volume 3.2 mL
Hersteller/Markenname
Pellicon®
Parameter
0.03–0.05 L/min recirculation rate
15 mL min. working volume
2.8 bar max. transmembrane pressure (40 psig)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 50 °C
Methode(n)
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Länge
18.8 cm (7.4 in.)
Breite
3 cm (1.2 in.)
Filtrationsfläche
50 cm2
Nennfläche der Membran
50 cm2
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
≤7.5 mg/device
Matrix
Ultracel®
Porengröße
30 kDa NMWCO
pH-Wert
2 –12
Versandbedingung
ambient
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Verpackung
Sonstige Hinweise
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Verwandter Inhalt
Learn more on mAb downstream processing, more specifically concentration and diafiltration, and the relevant associated products.