Merck
P2B010A05
Millipore
Pellicon® 2-Ultrafiltrationsmodul, Standardkassette, Biomax®
filtration area 0.5 m2, NMWCO 10 kDa
Synonym(e):
Pellicon® 2 Cassette Ultrafiltration Module Biomax-10 A 0.5 m2
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
Materialien
polyethersulfone
polypropylene screen
polyurethane adhesive
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Pellicon®
Parameter
0.33 bar max. transmembrane pressure (5 psig) (reverse)
4-6 L/min recirculation rate at 1.4 bar (20 psi)
7 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C (forward)
Methode(n)
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Höhe
1.5 cm (0.6 in.)
Länge
21 cm (8.3 in.)
Breite
17.8 cm (7.0 in.)
Filtrationsfläche
0.5 m2
membrane nominal area
0.5 m2
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
≤1500 mg/m2
Matrix
Biomax®
Porengröße
10 kDa NMWCO
pH-Wert
1-14
Allgemeine Beschreibung
Die Pellicon® 2 Ultrafiltrationsmodul BIOMAX 10 Kassette setzt den Standard für Tangentialströmung-Filtrationseinheiten im Kassettenformat. P2B010A05 wurde unter Berücksichtigung von Prozess-Aufskalierungen und Methodenentwicklung konzipiert.
Die BIOMAX 10 Polyethersulfon-Membran von Millipore hat eine blasenfreie Struktur, die vor Leckagen der gelösten Substanzen durch Mikrodefekte schützt, die bei Hohlräumen unter der dünnen Haut von konventionellen UF-Membranen normalerweise auftreten. Diese blasenfreien Membranen sind besser permeabel, was zu einem hohen Fluss mit gleicher oder verbesserter Produktretention führt. Diese blasenfreien Membranen bieten den Vorteil einer schnellen Verarbeitung mit hoher Ausbeute und kleineren Systemen.
Das Pellicon® 2 Kassetten Ultrafiltrationsmodul mit BIOMAX weist eine Filtrationsfläche von 0,5 m2 und eine Porengröße von 10 kDa NMWCO auf.
Anwendung
Konzentrieren, Entsalzen oder Pufferaustausch von:
  • Proteinlösungen
  • Polysaccharidlösungen
  • Virussuspensionen
Ernte, Waschen oder Klärung von:
  • Zellkulturen und -lysaten
  • Kolloidalen Suspensionen
  • Viruskulturen
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Sieb Typ A (enges Sieb)
  • Erstklassige blasenfreie Membranen für nahezu jede Trennungsherausforderung
  • Kurzer Fließweg für schnelleren Fluss und eine höher auflösende Trennung
  • Auswahlmöglichkeit für die Fließkanalkonfiguration zur Prozessoptimierung
  • Berechenbare, schnelle Aufskalierung
  • Echte lineare Skalierbarkeit von Modulen in Laborgröße bis hin zu Aufbauten im Industriemaßstab für die Verarbeitung von Tausenden von Litern
  • Höhere Auflösung, erhöhte Ausbeuten und ausgezeichnete Beständigkeit gegen Rückstau
  • Ultracel Membranen sind Verbundmembranen auf einem mikroporösen Substrat für fehlerfreie Membranen mit ausgezeichneter Adhäsion
Sonstige Hinweise
Diese Produkte werden in einem Werk hergestellt, das den GMP-Leitlinien der FDA entspricht.
Anforderungen an den Vorfilter: 100 µm
Hinweis zur Analyse
Gravimetrisch extrahierbare Substanzen: nach Durchspülen mit Wasser
Rechtliche Hinweise
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable