OP14L
Anti-c-ErbB2/c-Neu (Ab-2) Mouse mAb (9G6)
lyophilized, clone 9G6, Calbiochem®
Synonym(e):
Anti-HER2, Anti-Neu, Anti-ErbB2, Anti-Erythroblastosis Virus
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
9G6, monoclonal
Form
lyophilized
Enthält nicht
preservative
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ERBB2(2064)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Immunoprecipitation (1 µg/sample)
Paraffin Sections (see application references)
Warnhinweis
Physikalische Form
Rekonstituierung
Hinweis zur Analyse
HepG2 cells or normal skin
SK-BR-3 cells or breast carcinoma tissue
Sonstige Hinweise
DiFiore, P.P., et al.1987 Science237, 178.
Slamon, D.J., et al. 1987 Science235, 177.
Varley, J.M., et al.1987 Oncogene1, 423.
Bargmann, C.I., et al. 1986 Nature319, 226.
Yamamoto, T., et al.1986 Nature319, 230.
Blick, M., et al. 1984 Blood64, 1234.
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1