Merck
NXF-20
Millipore
Natrix® Q Process 150
Synonym(e):
Natrix® Q-Membranadsorber
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
eCl@ss:
32011308
ligand
quaternary amine
Qualitätsniveau
Beschreibung
Natrix® Q Process 150
Produktlinie
Natrix®
Parameter
0.6-3 L/min flow rate
Bett H
0.5 mm
Bettvolumen
115 mL
Aktive Matrixgruppe
Macroporous polymer
Porengröße
0.4 μm pore size
Kapazität
23 g binding capacity (BSA)(per device
per device)
Trenntechnik
strong anion exchange
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Mit einer revolutionären dreidimensionalen makroporösen Hydrogelstruktur, die eine hohe Dichte an Bindungsstellen und einen schnellen Massentransfer bietet, ermöglichen die Natrix® Chromatographie-Membranen eine Bindungskapazität, die harzbasierte Säulen mit den für herkömmliche Membranadsorber typischen schnellen Flussraten übertrifft. Diese Kombination aus Leistung und Geschwindigkeit in einem Plug-and-Play-Geräteformat für den Einmalgebrauch ermöglicht risikoarme, skalierbare Lösungen für die effiziente Reinigung von Biomolekülen.
Die Natrix® Q Chromatographie-Membran ist eine hochproduktive, starke Anionenaustauschermembran, die für die Reinigung von Biomolekülen entwickelt wurde. Die einzigartige Natrix® Q Chromatographie-Membran ist ein poröses Polyacrylamid-Hydrogel, das eine hohe Dichte an angehängten quaternären Ammonium(Q)-Bindungsgruppen enthält, die direkt innerhalb eines inerten, makroporösen Membrangerüsts polymerisiert sind. Die miteinander verbundene Porenstruktur und die hohe Dichte an funktionellen Gruppen ermöglichen hohe Fließraten (Verweilzeit in Sekunden) mit einem beeindruckendem Durchsatz bis hin zu extrem hohen Beladungen bei gleichzeitiger hervorragender Verunreinigungsreduktion über ein breites Spektrum von Pufferbedingungen. Das Design der Natrix® Q Chromatographie-Membran bietet Verbesserungen in Bezug auf Produktivität, Flexibilität, Prozessrobustheit und Wirtschaftlichkeit für jedes Bioprozessdesign. Natrix® Q Process 150 ist ein Prozessmaßstab-Gerät für die klinische und kommerzielle Großproduktion.
mAk nominelle Feinreinigungskapazität: 1150 g
Membrankonfiguration: Gefaltet
1 Einheit pro Packung
Strong anion exchange chromatography membrane design to purify biomolecules with a high density of quaternary amine ligand the enables fast flow rates and high throughput at high loads while maintaining excellent impurity reduction
Leistungsmerkmale und Vorteile
Natrix® Q membrane adsorber provides users with:
  • High density of quaternary amine binding sites enabling rapid mass transfer
  • High binding capacity even at fast flow rates
  • Combination of performance and speed in, single use, plug-and-play device format enables low risk, scalable solutions for efficient biomolecule purification.
Verpackung
Double bagged
Rechtliche Hinweise
NATRIFLO is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NATRIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mochao Zhao et al.
Vaccine, 37(36), 5491-5503 (2018-04-09)
Affinity chromatography is among the most powerful separation techniques, achieving the finest separation with high yields even in the most challenging feed streams. Incorporating affinity chromatography in vaccine purification has long been attempted by researchers to improve unit yield and
Renaud Jacquemart et al.
Computational and structural biotechnology journal, 14, 309-318 (2016-08-30)
The current processing paradigm of large manufacturing facilities dedicated to single product production is no longer an effective approach for best manufacturing practices. Increasing competition for new indications and the launch of biosimilars for the monoclonal antibody market have put
Ying Hou et al.
Biotechnology progress, 31(4), 974-982 (2015-05-29)
Protein A chromatography is widely employed for the capture and purification of monoclonal antibodies (mAbs). Because of the high cost of protein A resins, there is a significant economic driving force to seek new downstream processing strategies. Membrane chromatography has
Artikel
Membrane adsorbers are a cost-effective, robust, single-use solution for monoclonal antibody polishing
See case study examples of how to optimize chromatographic purification of plasmid DNA for Biopharmaceutical Applications.
Influenza vaccines are commonly made using egg-based and cell-based manufacturing strategies. Find step-by-step information on the manufacturing process for each method.
A custom-designed cost model is used to explore the economics of vaccine manufacturing across several different modalities including mRNA. The model enables greater process understanding, simulates bottlenecks, and helps to optimize production efficiency.
Alle anzeigen
Verwandter Inhalt
This technical article breaks down the adenovirus vaccine manufacturing process and provides a case study on developing an accelerated and cost-effective single-use adenoviral vector vaccine.