Merck
Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
NATQ02525
Millipore
Polyacrylamid-Membranfilter, Porengröße 0,4 μm
greener alternative
Natrix® Q, filter diam. 25 mm, hydrophilic
Synonym(e):
Natrix®-Q-Membranfilter
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
NACRES:
NB.21
Materialien
plain filter
polyacrylamide (Crosslinked Polyacrylamide with Quaternary Amine functionality)
white filter
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millipore
Natrix® Q
sustainability
Greener Alternative Product
Parameter
6-10 mL/min water flow rate (at 15 psi)
Durchmesser
25 mm
Filterdurchm.
25 mm
Dicke
200-300 μm , dry thickness
Porengröße
0.4 μm (nominal)
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Die einzigartige Chromatographiemembran Natrix® Q ist ein poröses Polyacrylamid-Hydrogel, das eine hohe Dichte an angehängten quaternären Ammonium(Q)-Bindungsgruppen enthält, die direkt innerhalb eines inerten, makroporösen Membrangerüsts polymerisiert sind.
Filtercode: NATQ
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Anwendung
  • Biomolekülaufreinigung
  • Entfernung von Verunreinigungen oder Wirtszellproteinen
  • Bakteriophagen-Aufreinigung
  • Virusvektorisolierung/-aufreinigung
  • Nukleinsäurebindung, einschließlich eDNA
  • Isolierung virusähnlicher Partikel im Abwasser
Sonstige Hinweise
Anwendungshinweise:
  • Rückhaltung von Organismen: Mikroorganismus
  • Wirkungsweise: Ladungsausschluss/Ladungsaffinität
  • Anwendung: Allgemeine Laborfiltration
  • Verwendungszweck: Rückhaltung oder Entfernung von biologischen Verunreinigungen
  • Gebrauchsanweisung: Durch die Filtration von Flüssigkeiten durch eine Membran mit positiver Oberflächenladung entsteht eine Affinität für negativ geladene biologische Verunreinigungen, einschließlich Bakterien, Viren, Zellpartikeln und Antikörpern.
  • Lagerung: An einem trockenen Ort fernab von Wärmequellen aufbewahren
  • Entsorgung: Entsorgung gemäß den geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften
Rechtliche Hinweise
NATRIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
See case study examples of how to optimize chromatographic purification of plasmid DNA for Biopharmaceutical Applications.
Free eBook outlines plasmid DNA manufacturing process and downstream purification challenges for various applications.