MZHABG101
Membranfiltrationssystem
sample volume 100 mL, ready-to-use, mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.45 μm, filter diam. 47 mm, black filter, gridded filter
Synonym(e):
Microfil® mit EZ-Pak®
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
black filter
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene
Agentur
ISO 7704
Sterilität
sterile; ethylene oxide treated
Leistungsmerkmale
easily wetted with water
hydrophilic
ready-to-use
Hersteller/Markenname
Microfil® with EZ-Pak®
Parameter
100 mL sample volume
Kapazität
100 mL
Filterdurchm.
47 mm
Trichterkapazität
100 mL
Matrix
MF-Millipore™
Porengröße
0.45 μm pore size
Aufnahme
sample type cosmetics
sample type soft drink
sample type cider
sample type wine
sample type sport drink
sample type food(s)
sample type bottled water
sample(s) (environmental)
sample type beer
sample type beverage(s)
Eignung
suitable for microbiology
Anwendung(en)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
Kompatibilität
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Versandbedingung
ambient
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Praktisch und einfach anzuwenden
- Sterilisierte, gebrauchsfertige Einheit, spart Zeit und Kosten
- Verringert die Arbeitsbelastung im Labor
- Schnellere Filtrationsrate aufgrund der größeren Oberfläche
Prinzip
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Verwandter Inhalt
Microfil® filtration system ensures microbiological quality assurance in routine testing of raw materials.