Wichtige Dokumente
MR-106
Sigma-Aldrich
EmbryoMax® KSOM Mäuseembryo-Medien
(1X), Liquid, with 1/2 Amino Acids
Synonym(e):
K+ Simplex Optimised Medium (KSOM), KSOM Mouse Embryo Media
Größe auswählen
50 ML
CHF 95.80
CHF 95.80
Voraussichtliches Versanddatum19. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 ML
CHF 95.80
About This Item
UNSPSC-Code:
12352207
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.71
CHF 95.80
Voraussichtliches Versanddatum19. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Specialty Media
EmbryoMax®
Methode(n)
cell culture | embryo: suitable
cell culture | stem cell: suitable
Aufnahme
sample type: mouse embryo(s)
Anwendung
EmbryoMax® KSOM Mäuseembryo-Medien werden zur Kultivierung von Mäuseembryos für die Embryonalentwicklung eingesetzt.[1][2]
Lagerung und Haltbarkeit
Kann bei -20°C bis zu dem auf der Flasche angegebenen Verfallsdatum gelagert werden.
Nach dem Auftauen sollte sie innerhalb von 2 Wochen verwendet werden.
Hinweis: Unser EmbryoMax Flüssiges Mausembryo-Medium wird alle zwei Monate hergestellt. Wir empfehlen regelmäßigen Benutzern das Erteilen von Daueraufträgen, um evtl. Auftragsrückstände zu vermeiden.
Rechtliche Hinweise
EmbryoMax is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Benjamin L Kidder
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1150, 191-199 (2014-04-20)
Epigenetic regulation of gene expression in the germline is important for reproductive success of mammals. Misregulation of genes whose expression is correlated with reproductive success may result in subfertility or infertility. To study epigenetic events that occur during oocyte maturation
Yilong Miao et al.
STAR protocols, 2(1), 100298-100298 (2021-02-04)
The low quality of oocytes is one of the main causes of the suboptimal reproductive outcome of female mammals with advanced maternal age. Here, we present a detailed protocol to obtain high-quality oocytes and embryos from aged mice by nicotinamide
Artikel
Advanced KSOM mouse embryo media that can be used as a single medium for both harvest and culture of mouse embryos to facilitate creation of transgenic knockout mice.
Mouse embryo media and embryo validated reagents for transgenic mouse embryo culture
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. Hello, I have been working with the KSOM MR-106-D for some time and I would need to know the exact composition of all the components of this medium, could you please provide it to me. Thank you
    1 answer
    1. Please see the image below for the full formulation of this product:
      Helpful?
  2. Hi, Does it have any BSA in the medium? if so, what concentration?
    1 answer
    1. This medium contains Bovine Serum Albumin at 1000 mg/L.
      Helpful?
  3. Hi, can I know the composition of the media? Namely glucose, lactate and pyruvate is of best interest! Thanks
    1 answer
    1. Product MR-106 has the following composition:
      D-Glucose: 36.03 mg/L
      Sodium Lactate: 1121.00 mg/L
      Sodium Pyruvate: 22.00 mg/L
      Helpful?
  4. Hello, is it possible to send the KSOM just chilled and not frozen? We would prefer to get the media only on ice to make smaller aliquots so that we freeze it for the first time ourselves. 50ml is significant volume which we are not able to use in 2 weeks
    1 answer
    1. This product is shipped in dry ice at-20°C. Items requiring special storage conditions are stored according to the requirements indicated on the product-specific website or on the product label. Please read through Storage and Transport Conditions located on the "Quality &Regulatory" page of the website: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/232/426/storage-transport-conditions-ms.pdf