Merck
Alle Fotos(6)
Wichtige Dokumente
MMP000489
Millipore
Milliflex® Oasis Trichter
Individually Packed, for use with Milliflex Oasis® systems, gridded white mixed cellulose esters (MCE) filter membrane, pore size 0.45 μm
About This Item
UNSPSC-Code:
41116129
NACRES:
NB.79
Materialien
gridded white mixed cellulose esters (MCE) filter membrane
polypropylene body
styrene-acrylonitrile (SAN) body
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile; ethylene oxide treated
Produktlinie
Milliflex Oasis®
Leistungsmerkmale
ready-to-use
Parameter
100 mL max. working volume
Porengröße
0.45 μm
Anwendung(en)
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
Kompatibilität
for use with Milliflex Oasis® systems
Allgemeine Beschreibung
Der Milliflex® Oasis Trichter ist eine vorsterilisierte, gebrauchsfertige Filtrationseinheit. Diese Einheit besteht aus:
  • 100-ml-Trichter.
  • MCE-Filtermembran mit weißem Netzaufdruck.
Da bei dem versiegelten, integrierten Membranfilter keine Manipulation und Handhabung der Membran mehr erforderlich ist, wird eine Hauptkontaminationsquelle minimiert, wodurch die Keimzahlbestimmung zuverlässiger wird. Die versiegelte Membran verhindert das Bypass-Phänomen, das bei anderen Filtersystemen häufig auftritt.
Die Milliflex® Filtrationseinheit verfügt über eine fast doppelt so große Oberfläche wie Standardmembranen, was die Filtration beschleunigt. Der Trichter lässt sich leicht und ohne Werkzeug von der Membran lösen. Die konvexe Form der Membran nach der Filtration beweist die Integrität der Membran und verhindert, dass Luftblasen eingeschlossen werden, wenn die Membran auf Kulturmedien aufliegt.
Anwendung
Der Milliflex® Oasis Trichter wird während der Filtration von Proben für Keimzahlbelastungstests, bei der Wasserüberwachung und für allgemeine mikrobiologische Analysen von Bier und Mineralwasser verwendet. Er wird häufig in der Pharma- und Kosmetikindustrie sowie im Brauwesen verwendet.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Mühelose Kontrolle des Füllstands dank vollständig transparentem Material
  • Begrenzt flüssige Rückstände nach der Filtration dank der ultrahydrophoben Eigenschaft des Materials
  • Mühelose Trennung von Filter und Membran
  • Verringertes Risiko für Sekundärkontaminationen aufgrund des neuen Klappdeckels, der ein Schließen der Vorrichtung während der Filtration ermöglicht
Rechtliche Hinweise
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Cell culture media expertise accelerates lab-grown meat and seafood industry with animal-free formulations.