Merck
MIXJ1000L102L
Millipore
Mobius® 1000L Mixer Carrier
jacketed with load cells
Synonym(e):
Mobius®1000L mixer carrier, jacketed with load cells
About This Item
UNSPSC-Code:
41103801
eCl@ss:
32010600
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
304 stainless steel caster(s) (with high temp engineered resin)
304L stainless steel stand
304L stainless steel tank(s)
stainless steel latch(es) (18-8)
Qualitätsniveau
Parameter
4-40 °C temperature
Höhe
177.1 cm (69.7 in.)
Breite
136.8 cm (53.9 in.)
Tiefe
124.5 cm (49 in.)
Gewicht
544 kg (1200 lb)
Rechtliche Hinweise
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Was ist das Emprove® Programm?
Das Emprove® Programm stellt umfassende und eingehende Dokumentation zu unseren Filtern, Einwegkomponenten, pharmazeutischen Rohstoffen und Ausgangsstoffen bereit.
Material Qualification Dossier
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Material Qualification Dossier
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Quality Management Dossier (Open Access)
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Quality Management Dossier (Open Access)
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Erfahren Sie mehr über die Vorteile, die ein Emprove® Programm-Abonnement bieten kann
Warum sind diese Dokumente nicht verfügbar?
Emprove® Dossiers enthalten Informationen zur Unterstützung von Zulassungs- und Risikobeurteilungsprozessen von Pharmaherstellern und enthalten vertrauliche Daten. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, kontaktieren sie uns wenn Sie Zugang erhalten möchten.