Merck
MIX0200BRKT4
Millipore
Support bracket for 200L mixer bag with 4" port
About This Item
UNSPSC-Code:
41103801
eCl@ss:
32010600
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Materialien
316L stainless steel
Qualitätsniveau
Höhe
55 cm (21.65 in.)
Breite
21 cm (8.25 in.)
  • Was ist das Emprove® Programm?
    Das Emprove® Programm stellt umfassende und eingehende Dokumentation zu unseren Filtern, Einwegkomponenten, pharmazeutischen Rohstoffen und Ausgangsstoffen bereit.
    Material Qualification Dossier
    Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
    Material Qualification Dossier
    Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
    Quality Management Dossier (Open Access)
    Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
    Quality Management Dossier (Open Access)
    Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
    Erfahren Sie mehr über die Vorteile, die ein Emprove® Programm-Abonnement bieten kann
    Warum sind diese Dokumente nicht verfügbar?
    Emprove® Dossiers enthalten Informationen zur Unterstützung von Zulassungs- und Risikobeurteilungsprozessen von Pharmaherstellern und enthalten vertrauliche Daten. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, kontaktieren sie uns wenn Sie Zugang erhalten möchten.