Merck
MIHABG250
Millipore
Microfil® Trichter mit S-Pak®
sample volume 250 mL, mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.45 μm, filter diam. 47 mm, black filter, gridded filter
Synonym(e):
Membranfiltrationssystem
About This Item
UNSPSC-Code:
41116129
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
black filter
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene
Agentur
ISO 7704
Sterilität
sterile; ethylene oxide treated
Leistungsmerkmale
easily wetted with water
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Microfil® with S-Pak®
Parameter
250 mL sample volume
Methode(n)
sterile filtration: suitable
Filterdurchm.
47 mm
Matrix
MF-Millipore
Porengröße
0.45 μm pore size
Aufnahme
sample type beverage(s)
sample(s) (environmental)
sample(s) (environmental)
sample type food(s)
Eignung
suitable for microbiology
Anwendung(en)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
Kompatibilität
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Versandbedingung
ambient
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Microfil® mit S-Pak® Filter sichern einen leckagefreien Betrieb für eine gleichmäßige Rückgewinnung von Mikroorganismen sowie einen einfachen Transfer der Membran mit der Pinzette, wodurch die versehentliche Berührung der Filtrationsfläche verhindert wird. Kombinieren Sie das EZ-Pak® System mit der Microfil® Filtrationseinheit für ein Höchstmaß an Komfort und Effizienz. Das Microfil® Filtrationssystem ist eine einfache und zuverlässige Lösung für mikrobiologische Routineuntersuchungen. Diese gebrauchsfertigen Microfil® Trichter mit 250 ml Volumen, ausgestattet mit dem S-Pak® Filtersystem mit 0,45 μm Porengröße und schwarzem Netzaufdruck, machen das Waschen und Sterilisieren nach jedem Test überflüssig. Dadurch ist die Handhabung der Geräte für allgemeine mikrobiologische Analysen einfacher und effizienter. Microfil® Trichter können dank ihrer Steckverbindung („Push-fit-Design“) ohne Klammern oder O-Ringe dicht an verschiedenen Verteilerstützplatten befestigt werden. Anders als bei herkömmlichen Filterhaltern sind Undichtigkeiten am Übergang zwischen Membran und Trichter ausgeschlossen und die Organismen werden gleichmäßig herausgefiltert.
Anwendung
Microfil® mit S-Pak® Filtern finden Anwendung in Bereichen wie Kliniken, Kosmetika, Umwelt, industrielle Qualitätskontrolle, Pharmazeutika, Lebensmittel und Getränke. Zur mikrobiologischen Analyse von Bier, Flaschenwasser, Most, Sportgetränken und Wein mittels Membranfiltration
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Praktisch und einfach anzuwenden
  • Sterilisiert, spart Zeit und Kosten
  • Verringert die Arbeitsbelastung im Labor
  • Schnellere Filtrationsrate
  • Einheitliche Rückgewinnungen
Rechtliche Hinweise
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
S-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Microfil® filtration system ensures microbiological quality assurance in routine testing of raw materials.