Merck
MHA00P2SM
Millipore
Hefe- und Schimmel-selektive Bouillon
capacity 2 mL, Ampoule for testing soft drinks and other beverages for growth of yeast and mold. Antibiotics in the medium prevent bacterial overgrowth.
Synonym(e):
YM-Bouillon
About This Item
UNSPSC-Code:
41106226
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.74
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile
Form
liquid
Haltbarkeit
12 mo.
Leistungsmerkmale
ready-to-use
Verpackung
pack of 50 tests
Kapazität
2 mL
filling volume
2 mL
Farbe
green
Aufnahme
sample type beverage(s)
sample type cider
sample type food(s)
sample type beverage(s)
sample type wine
sample type soft drink
sample type beer
sample type cosmetics
sample type bottled water
sample type sport drink
pH-Wert
4.4±0.2 (25.0 °C)
Anwendung(en)
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc (microbial monitoring)
microbiology
Kompatibilität
for use with MF-method
for use with Microfil®
for use with MicropreSure®
for use with Milliflex®
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
molds
yeasts
Allgemeine Beschreibung
Die Mikrobiologie von Getränken variiert je nach Verarbeitungsmethode und Konservierungsmittel stark. Große Populationen von Mikroorganismen deuten häufig auf eine schlechte Qualität von Rohstoffen, unhygienische Anlagen oder Wachstumsmöglichkeiten im Lebensmittel in irgendeiner Verarbeitungsphase hin. Hefe/Schimmel-selektive Bouillon wird für die Detektion von Pilzen bei der routinemäßigen Analyse von Getränken mittels Membranfiltertechnik verwendet.(1) Dieses Medium wird für die Anreicherung von Hefen und Schimmelpilzen aus bakterienhaltigen Populationen genutzt. Das Medium ist für das Wachstum von Hefen und Schimmelpilzen sehr nährstoffreich. Biopepton und Hefeextrakt liefern Stickstoffverbindungen und Vitamin-B-Komplex. Thiamin ist ebenfalls ein B-Vitamin im Medium. Dextrose ist eine Energiequelle. Diastase ist eine Mischung amylolytischer Enzyme. Bromkresolgrün dient als pH-Indikator; es ist bei saurem pH-Wert (pH 4,0) grün und wird bei einem pH-Wert von 5,6 blau. Kaliumphosphat unterstützt die Aufrechterhaltung der Pufferungsaktion im Medium. Der niedrige pH-Wert hemmt das Bakterienwachstum. Hefe produziert grüne, trübe große Kolonien. Schimmelpilzkolonien sind grün und faserartig.
Anwendung
Hefe/Schimmel-selektive Bouillon wird zur Untersuchung von Erfrischungsgetränken und anderen Getränken auf Hefe- und Schimmelpilzbildung verwendet. Antibiotika im Medium verhindern die bakterielle Überbesiedelung in Proben wie Bier, Wasser in Flaschen, Most, Softdrinks, Sportgetränke und Wein. Die Medien finden ihre Anwendung in den Bereichen Klinik, Kosmetik, Umweltanalyse, Lebensmittel und Getränke sowie industrielle Qualitätskontrolle.
Verpackung
2-ml-Plastikampullen
Spezifikationen
Inkubationstemperatur: 28–32 °C
Inkubationszeit: 48–72 Stunden
Nährmedium
Hefe- und Schimmel-selektiv
Hinweis zur Analyse
Hefe produziert grüne, trübe große Kolonien. Schimmelpilzkolonien sind grün und faserartig.
QC-Organismen
S. cerevisiae (ATCC 7754)
A.brasilliensiszuvor A. niger (ATCC 16404/WDCM 00053)
Ziel-Mikroorganismen: Hefen und Schimmelpilze (Selektion durch Antibiotika)
Rechtliche Hinweise
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable