Merck
MHA000P2T
Millipore
Trypton-Glucose-Extrakt-Bouillon
Tryptone Glucose Extract Broth
ready-to-use, capacity 2 mL, suitable for microbiology, for heterotrophic bacteria
Synonym(e):
TGE-Bouillon
About This Item
UNSPSC-Code:
41106225
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.74
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sterilität
sterile
Qualitätsniveau
Form
liquid
Haltbarkeit
12 mo.
Leistungsmerkmale
ready-to-use
Verpackung
pack of 50 tests
Kapazität
2 mL
filling volume
2 mL
Aufnahme
sample type beer
sample type soft drink
sample type cider
sample type cosmetics
sample type sport drink
sample type bottled water
sample type beverage(s)
sample type wine
sample type food(s)
pH-Wert
7.0±0.2 (25.0 °C)
Anwendung(en)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
sterility testing
water monitoring
microbiology
Kompatibilität
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
for use with MF-method
for use with MicropreSure®
for use with Milliflex®
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
heterotrophic bacteria
nonselective for
Allgemeine Beschreibung
Trypton-Glucoseextrakt-Bouillon wird für die Auszählung von heterotrophen Bakterien in Wasser, Luft, Milch und Milchprodukten empfohlen. Sie wird als Standardmedium für die bakteriologische Keimzahl verwendet und kann auch für den Nachweis von thermophilen Bakterien in Milch und Milchprodukten eingesetzt werden. Trypton- und Hefeextrakt stellen stickstoff- und kohlenstoffhaltige Verbindungen, langkettige Aminosäuren, Vitamin-B-Komplex und andere wesentliche Wachstumsnährstoffe bereit. Glucose ist eine Energiequelle. Kolonien sind transparent bis cremig weiß; einige produzieren ggf. Pigmente
Anwendung
Tryptonglucose-Extrakt-Bouillon wird als nicht selektives Medium zum Nachweis vollständig heterotropher Mikroorganismen in Wasser, Milchprodukten und anderen Flüssigkeiten wie Bier, abgefülltem Wasser, Apfelwein, Softdrinks, Sportgetränken und Wein verwendet.(2) Das Medium findet bei der klinischen Kosmetik, Umweltanalysen, Qualitätskontrolle bei Lebensmitteln, Getränken und in der Industrie Anwendung.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Gebrauchsfertige Flüssigmedien in Ampullen lösen zahlreiche Probleme in mikrobiologischen Laboren, in denen Zeit, Ausrüstung und geschultes Personal häufig Mangelware sind.
  • Sie sind in praktischen 2-ml-Kunststoffampullen für Einzeltests erhältlich, wodurch die Manipulation von Glasampullen entfällt und Abfall und Verfall vermieden werden, die bei lose verpackten Medien entstehen.
Spezifikationen
Inkubationstemperatur: 28–35 °C
Inkubationszeit: 18–120 h
Hinweis zur Analyse
Kolonien sind transparent bis cremig weiß, einige produzieren ggf. Pigmente
QC-Organismen
E. coli (ATCC 25922)
Ziel-Mikroorganismen: Gesamtkeimzahl
Rechtliche Hinweise
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Greenberg et al.
Standard Methods for Examination of Water and Wastewater (1985)
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review