MCYTOMAG-70K-PMX
MILLIPLEX® Mäusezytokin/-chemokin Magnetic Bead Panel – 25-fach vorgemischt – Multiplex-Assay für die Immunologie
Simultaneously analyze multiple cytokine and chemokine biomarkers with Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology, in mouse serum, plasma and cell culture samples.
Synonym(e):
Luminex® Mouse cytokine immunoassay, Millipore Mouse cytokine immunoassay, Mouse cytokine Multiplex Immunoassay
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Speziesreaktivität
mouse
Hersteller/Markenname
Milliplex®
assay range
accuracy: 85-107%
standard curve range: 3.2-10,000 pg/mL
Methode(n)
multiplexing: suitable
Kompatibilität
configured for Premixed
Nachweisverfahren
fluorometric (Luminex xMAP)
Versandbedingung
wet ice
Allgemeine Beschreibung
- Flexiblere Platten- und Plattenwaschoptionen
- Bessere Leistung bei trüben Serum-/Plasmaproben
- Assay-Ergebnisse entsprechen den Ergebnissen ohne Beads
- Durch automatisiertes Waschen werden viele Probleme in Verbindung mit Waschvorgängen bei der Vakuumfiltration vermieden
Das MILLIPLEX® Mäusezytokin/-chemokin-Panel ermöglicht die Fokussierung auf das therapeutische Potenzial von Zytokinen und die Modulation der Zytokinexpression. Zusammen mit der Luminex® xMAP® Plattform im Bead-Format bietet sich der Vorteil von optimaler Geschwindigkeit und Sensitivität, wodurch der quantitative Multiplex-Nachweis von dutzenden Analyten gleichzeitig ermöglicht wird und dadurch die Produktivität drastisch gesteigert werden kann.
Paneltyp: Zytokine/Chemokine
Anwendung
- Analyten: G-CSF, GM-CSF, IFN-γ, IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-9, IL-10, IL-12 (p40), IL-12 (p70), IL-13, IL-15, IL-17, IP-10, KC, MCP-1, MIP-1α, MIP-1β, MIP-2, RANTES, TNF-α
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Zielorgane
Respiratory Tract