Merck
MCEP24H48
Millipore
Millicell® Hängender Zellkultureinsatz, PET 8 μm, 24-Well, 48 St./Pkg
Discontinued with Replacement Product No. PTEP24H48
Synonym(e):
Durchlässiger Kultureinsatz, Gewebekultureinsatz, Gewebekulturplatte, Zellkultureinsätze
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
Materialien
PET membrane
flat wells
polystyrene housing
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
lid: no
Verpackung
pack of 48 ea (individually blister packaged)
Parameter
50 °C max. temp.
Filterdurchm.
6.5 mm
Filtrationsfläche
0.3 cm2
Größe
24 wells
Oberflächenbereich
0.3 cm2
Maximales Well-Volumen
440 μL
Arbeitsvolumen
200 μL
Porengröße
8.0 μm
Aufnahme
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type cardiac stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
Bindungsart
Tissue Culture (TC)-treated surface
Allgemeine Beschreibung
Der hängende Polyethylenterephthalat(PET)-Zellkultureinsatz mit 8,0 μm Porengröße zur Verwendung in einer 24-Well-Platte für Zellanhaftung, Zellkultur, Zelldifferenzierung und ICC. Konfiguration: Millicell® Zellkultureinsätze für 24-Well-Platten mit 8 μm Porengröße sind ein anwendungsfreundliches und praktisches Produkt für adhärente oder Suspensionszellen. Sie ermöglichen den Kontakt mit dem Medium sowohl von der apikalen als auch von der basolateralen Seite her. Zellwachstum, -struktur und -funktion imitieren die In-vivo-Vorgänge genauer. Mit Millicell®-Einsätzen können außerdem beide Seiten des Zellen-Monolayers untersucht werden.
Millicell® Hängende Zellkultureinsätze: Vormontiert in Platten oder einzeln erhältlich
  • Für Kokulturen und Permeabilitätsassays
  • Das einzigartige Design ermöglicht einen einfacheren basolateralen Zugang als andere hängende Einsätze mit geringerem Kontaminationsrisiko
  • Erhältlich in 5 Porengrößen und 3 Durchmessern, einschließlich einer Porengröße von 1 μm, die für eine bessere Visualisierung durch Mikroskopie optisch transparent ist
  • In 3 Durchmessern vormontiert in 24-Well-Platten oder als einzelne Einsätze erhältlich
Anwendungen: Zellanhaftung, Zellwachstum, Zelldifferenzierung, Immunzytochemie
Anwendung
Ausgelaufen mit Ersatzprodukt Nr. PTEP24H48
Rechtliche Hinweise
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Protokolle
This protocol covers 3 modes for the microscopic examination of cell samples.
This page covers the indirect co-culture of embryonic stem cells with embryonic fibroblasts.
This page covers the basic indirect co-culture procedure on both sides of Millicell cell culture insert membranes.
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.