MABT335
Anti-Desmoglein-3, clone 5G11 Antibody
clone 5G11, from mouse
Synonym(e):
Desmoglein-3, 130 kDa pemphigus vulgaris antigen, PVA, Cadherin family member 6
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
5G11, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DSG3(1830)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
Adhäsions-Proteine (CAMs – Zelladhäsionsmoleküle)
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Isocitrate Desmoglein-3 in in human adult skin tissue (Wu, H., et al. (2013). New England Journal of Med. 343(1):31-35).
Qualität
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected Desmoglein-3 in human tonsil and human skin tissue.
Zielbeschreibung
Verlinkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit