MABT167
Anti-Transgelin/SM22a Antibody, clone 20F2.2
clone 20F2.2, from mouse
Synonym(e):
Transgelin, 22 kDa actin-binding protein, Protein WS3-10, Smooth muscle protein 22-alpha, SM22-alpha, SM22a
Größe auswählen
CHF 372.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 372.00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
20F2.2, monoclonal
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TAGLN(6876)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
Cytoskelett
Immunocytochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected Transgelin/SM22a in NIH/3T3 cells.
Qualität
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Transgelin/SM22a in 10 µg of U20S cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
U20S cell lysate
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable