MABS469
Anti-IA-2, clone 76F Antibody
clone 76F, from mouse
Synonym(e):
Receptor-type tyrosine-protein phosphatase-like N, R-PTP-N, Islet cell antigen 512, ICA 512, Islet cell autoantigen 3, PTP IA-2, PTPRN
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
76F, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, human, rat
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PTPRN(5798)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
Signalübertragung & Neurowissenschaft
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot from an independent laboratory immunoprecipitated IA-2 from recombinant rat, mouse, and human IA-2 (Piquer, S., et al. (2006). J Autoimmun. 26(3):215-222.).
Qualität
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected IA-2 in 10 µg of human pancreas tissue lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable