MABS466
Anti-Trpv4-Antikörper, Klon 1B2.6
clone 1B2.6, from mouse
Synonym(e):
Trpv4, Transient receptor potential cation channel subfamily V member 4, TrpV4, Osm-9-like TRP channel 4, OTRPC4, Transient receptor potential protein 12, TRP12, Vanilloid receptor-like channel 2, Vanilloid receptor-like protein 2, VRL-2, Vanilloid recep
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1B2.6, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, human
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TRPV4(59341)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Signalisierung
Signaltransduktion/Neurowissenschaft
Qualität
Western-Blot-Analyse: Mit 0,1 µg/ml dieses Antikörpers wurde Trpv4 in 10 µg SK-MEL-28-Zelllysat nachgewiesen.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable