MABS2049
Anti-Adenylate Cyclase 5 Antibody, clone 19D5.C1
clone 19D5.C1, from mouse
Synonym(e):
Adenylate cyclase type 5, EC: 4.6.1.1, ATP pyrophosphate-lyase 5, Adenylate cyclase type V, Adenylyl cyclase 5
Größe auswählen
CHF 163.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 163.00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
19D5.C1, monoclonal
Speziesreaktivität
rat, porcine, mouse
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
human (based on 100% sequence homology)
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Adcy5(224129)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
ELISA Analysis: A representative lot detected Adenylyl Cyclase 5 in ELISA applications (Hu, C.L., et. al. (2009). Am J Physiol Heart Circ Physiol. 297(5):H1776-82).
Qualität
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Adenylate Cyclase 5 in mouse brain membrane preparations.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable