MABS2000
Anti-LXR alpha Antibody, clone 2B7
clone 2B7, from mouse
Synonym(e):
Oxysterols receptor LXR-alpha, Liver X receptor alpha, Nuclear receptor subfamily 1 group H member 3, RLD-1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2B7, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, rat
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Nr1H3(22259)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
Western Blotting Analysis: A representative lot detected LXR alpha in Western Blotting applications (Tian, J., et. al. (2016). Proc Natl Acad Sci USA. 113(29):8182-7).
Qualität
Western Blotting Analysis: 1 ug/mL of this antibody detected LXR alpha in 10 µg of mouse liver tissue lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable