Merck
MABS196
Sigma-Aldrich
Anti-mTOR/FRAP-Antikörper, Klon 22C2
clone 22C2, from mouse
Synonym(e):
Serine/threonine-protein kinase mTOR, FK506-binding protein 12-rapamycin complex-associated protein 1, FKBP12-rapamycin complex-associated protein, Mammalian target of rapamycin, mTOR, Mechanistic target of rapamycin, Rapamycin and FKBP12 target 1, Rapam
Größe auswählen
100 μG
CHF 362.00
CHF 362.00
Voraussichtliches Versanddatum04. Mai 2025
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1780
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
CHF 362.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
CHF 362.00
Voraussichtliches Versanddatum04. Mai 2025
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1780
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
22C2, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MTOR(2475)
Allgemeine Beschreibung
mTOR (mammalian Target of Rapamycin), auch bekannt als FRAP, RAFT oder RAPT, ist eine ubiquitär exprimierte Serin/Threonin-Kinase, die zur Familie der PIKK-Kinasen (Phosphoinositid-3-Kinase–verwandte Kinasen) gehört. mTOR fungiert als nachgeschalteter Effektor im PI3K-Signalweg und wird durch die Akt-Kinase aktiviert. mTOR reagiert auf Signale von Wachstumsfaktoren und fördert die Proteinsynthese, die der Zellproliferation zugrunde liegt, durch Aktivierung der S6-Kinase und Hemmung des an der Proteintranslation beteiligten 4E-BP-Proteins. Mehrere Studien weisen darauf hin, dass die proliferativen Funktionen von mTOR zur Entstehung von Krebs beitragen können.
Immunogen
Lineares Peptid, das humanem mTOR/FRAP entspricht.
Anwendung
Dieser Anti-mTOR-Antikörper, Klon 22C2, erkennt das mTOR/FRAP-Protein und ist für die Verwendung in WB und IP validiert.
Forschungskategorie
Signalgebung
Forschungsunterkategorie
Kinasen & Phosphatasen
Western-Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge wurde von einem unabhängigen Labor an Neuroblastomzellen verwendet. (Hosoi, H., et al. (1998). Molecular Pharmacology. 54:815–824.)
Analyse mittels Immunpräzipitation: Eine repräsentative Charge wurde von einem unabhängigen Labor in Rho30-Zellextrakten verwendet. (Hosoi, H., et al. (1998). Molecular Pharmacology. 54:815–824.)
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in Jurkat-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: 0,5 µg/ml dieses Antikörpers wiesen mTOR/FRAP in 10 µg Jurkat-Zelllysat nach.
Zielbeschreibung
~ 290 kDa beobachtet
Verlinkung
Ersetzt: 04-385
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG1κ in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Jurkat-Zelllysat
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Charles Harris et al.
The Journal of biological chemistry, 286(49), 42615-42625 (2011-10-11)
Steatosis is a frequent complication of hepatitis C virus infection. In mice, this condition is recapitulated by the expression of a single viral protein, the nucleocapsid core. Core localizes to the surface of lipid droplets (LDs) in infected liver cells
Xiaohui Yang et al.
Cancer biology & therapy, 19(8), 706-714 (2018-04-04)
(-)-Guaiol, a sesquiterpene alcohol with the guaiane skeleton, has been found in many Chinese medicinal plants and been reported to comprise various guaiane natural products that are well known for their antibacterial activities. Previously, we have shown its antitumor activity