MABS146
Anti-RasGRP1 Antibody, clone 10.1
clone 10.1, from mouse
Synonym(e):
RAS guanyl-releasing protein 1, Calcium and DAG-regulated guanine nucleotide exchange factor II, CalDAG-GEFII, Ras guanyl-releasing protein
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
10.1, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RASGRP1(10125)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected RasGRP1 in malignant lymphoid cells treated with tipifarmib (Ding, H., et al. (2011). Blood. 118:4872-4881).
Qualität
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected RasGRP1 in 10 µg of MOLT-4 cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable