MABS1326
Anti-Importin alpha-3/Qip1 Antibody, clone 3D10
clone 3D10, from rat
Synonym(e):
Importin subunit alpha-3, Importin alpha Q1, Karyopherin subunit alpha-4, Qip1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3D10, monoclonal
Speziesreaktivität
rat, monkey, hamster, bovine, human, mouse
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
canine (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
bovine ... Kpna3(540719)
dog ... Kpna3(476909)
human ... KPNA3(3839)
mouse ... Kpna3(16648)
rat ... Kpna3(361055)
rhesus monkey ... Kpna3(706925)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
Western Blotting Analysis: A representative lot detected endogenous importin 3/Qip1 in human HeLa, monkey COS-7, mouse L-929, rat NRK , hamster BHK, and bovine MDBK cell lysates (Sakaguchi, N., et al. (2003). Hybrid. Hybridomics. 22(6):397-400).
Qualität
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected in 10 µg of HeLa cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable