MABS1291
Anti-Cas9-Antikörper, C-Term., Klon 10C11-A12
clone 10C11-A12, from mouse
Synonym(e):
CRISPR-associated endonuclease Cas9/Csn1, SpyCas9
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
10C11-A12, monoclonal
Speziesreaktivität
bacteria
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Analyse mittels Immunpräzipitation: Mit 13,4 µg aus einer repräsentativen Charge wurde exogen exprimiertes Cas9 in 250 µg Lysat aus transfizierten, nicht aber aus nicht-transfizierten HeLa-Zellen immunpräzipitiert (mit freundlicher Genehmigung von Dr. Stefan Schuechner und Dr. Egon Ogris, Medizinische Universität Wien, Österreich).
Western Blot-Analyse: Mit 1,675 µg/ml aus einer repräsentativen Charge wurde exogen exprimiertes Cas9 in 20 µg Lysat aus transfizierten, nicht aber aus nicht-transfizierten HeLa-Zellen nachgewiesen (mit freundlicher Genehmigung von Dr. Stefan Schuechner und Dr. Egon Ogris, Medizinische Universität Wien, Österreich).
Western Blot-Analyse: Der Überstand einer Hybridom-Kultur des Klons 10C11-A12 wies die durch Doxycyclin-Behandlung induzierte Expression eines FLAG-markierten Cas9-Konstrukts unter der Kontrolle des PTight-Promotors in einer von HeLa-Zellen abstammenden Tet-ON-Zelllinie nach (mit freundlicher Genehmigung von Dr. Stefan Schuechner und Dr. Egon Ogris, Medizinische Universität Wien, Österreich).
Qualität
Western-Blot-Analyse: 0,5 µg/ml dieses Antikörpers wiesen das exogen exprimierte Cas9 in 10 µg Lysat von transfizierten HeLa-Zellen nach.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable