MABS1225
Anti-TXNIP Antibody, clone JY2
clone JY2, from mouse
Synonym(e):
Thioredoxin-interacting protein, Thioredoxin-binding protein 2, Vitamin D3 up-regulated protein 1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
JY2, monoclonal
Speziesreaktivität
human, mouse
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TXNIP(10628)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
Western Blotting Analysis: A representative lot detected TXNIP in adult mouse cardiomyocytes. No TXNIP target band was detected in cardiomyocytes from Txnip-null mice (Yoshioka, J., et al. (2007). Circ. Res. 101(12):1328-1338).
Qualität
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected TXNIP in 10 µg of HeLa cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1