MABS107-I
Anti-Ubiquitin K11 linkage Antibody, clone 2A3/2E6
clone 2A3/2E6, from rabbit
Synonym(e):
Ubiquitin K11 linkage, Lysine 11
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2A3/2E6, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
all (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... UBAP2(55833)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
Entwicklungsabhängige Signalübertragung
Qualität
Western Blotting Analysis: A 1:250 to 1:1,000 dilution of this antibody detected Ubiquitin K11 linkage in 10 µg of K11 recombinant protein.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable