Merck
MABN88
Sigma-Aldrich
Anti-K+/Cl- Kotransporter (KCC2)-Antikörper, Klon N1/12
clone N1/12, from mouse
Synonym(e):
Electroneutral potassium-chloride cotransporter 2, Erythroid K-Cl cotransporter 2, Neuronal K-Cl cotransporter, electroneural potassium-chloride cotransporter 2, solute carrier family 12, potassium-chloride transporter), member 5
Größe auswählen
100 μG
CHF 400.00
CHF 400.00
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
CHF 400.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
CHF 400.00
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
N1/12, monoclonal
Speziesreaktivität
rat, human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
KCC2 gehört zur Genfamilie der Kation-Chlorid-Kotransporter. Es agiert als K-Ch-Kotransporter. KCC senken in der Regel die intrazelluläre Chloridkonzentration unter das elektrochemische Gleichgewichtspotential; abhängig von den Gradienten der chemischen Konzentration von Kalium und Chlorid kann KCC2 als Netto-Efflux- oder Influx-Weg auftreten. Es gibt die These, dass es als dominierender Chlorid-Extruder agiert, um eine rasche postsynaptische Hemmung durch Hyperpolarisation im Gehirn zu unterstützen. KCC2 wird in großen Mengen in Neuronen des gesamten Nervensystems exprimiert; Immunfluoreszenz zeigt, dass das Protein an inhibitorischen Synapsen des Rückenmarks lokalisiert ist. Studien an Mäusen haben ergeben, dass KCC2 die inhibierenden Signale von GABA verringert, was zu motorischen Störungen, Epilepsie und Angst-ähnlichem Verhalten führt.
Spezifität
Dieser Antikörper erkennt KCC2.
Durch ein unabhängiges Labor wurde nachgewiesen, dass es in menschlichem und Mausgewebe reagiert. (UC Davis/NIH NeuroMab Einrichtung, Abteilung für Neurobiologie, Physiologie und Verhalten)
Immunogen
Epitop: Unbekannt
Rekombinantes Protein, das KCC2 der Ratte entspricht.
Anwendung
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Ionenkanäle & Transporter
Immunhistochemische Analyse: Mit einer 1:300-Verdünnung einer früheren Charge wurde KCC2 in Hypothalamusgewebe der Ratte nachgewiesen.
Nachweis von K+/Cl-Kotransporter (KCC2) mit diesem Anti-K+/Cl-Kotransporter (KCC2)-Antikörper, Klon N1/12, der für die Verwendung in IH validiert wurde.
Qualität
Beurteilt mittels Immunhistochemie an A-3-Gewebe aus dem Kortexbereich der Ratte.
Immunhistochemische Analyse: Mit einer Verdünnung von 1:300 dieses Antikörpers wurde KCC2 in A-3-Gewebe aus dem Kortexbereich der Ratte nachgewiesen.
Zielbeschreibung
126 kDa berechnet
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG2aκ in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Protein G
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
A-3-Gewebe aus dem Kortexbereich der Ratte
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Daniella Thorsdottir et al.
Journal of neurophysiology, 126(4), 1209-1220 (2021-08-19)
Presympathetic neurons in the paraventricular nucleus of the hypothalamus (PVN) play a key role in cardiovascular regulation. We have previously shown that brain-derived neurotrophic factor (BDNF), acting in the PVN, increases sympathetic activity and blood pressure and serves as a
Marika Markkanen et al.
The Journal of comparative neurology, 522(8), 1897-1914 (2014-03-19)
The neuronal K-Cl cotransporter KCC2 maintains the low intracellular chloride concentration required for the fast hyperpolarizing actions of inhibitory neurotransmitters in mature central nervous system (CNS). The KCC2 gene produces two isoforms, KCC2a and KCC2b, that differ in their N-termini.
Sana Al Awabdh et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 42(2), 166-182 (2021-11-24)
The K+-Cl- cotransporter KCC2, encoded by the Slc12a5 gene, is a neuron-specific chloride extruder that tunes the strength and polarity of GABAA receptor-mediated transmission. In addition to its canonical ion transport function, KCC2 also regulates spinogenesis and excitatory synaptic function
Vladimir Jovasevic et al.
Nature neuroscience, 18(9), 1265-1271 (2015-08-19)
Fear-inducing memories can be state dependent, meaning that they can best be retrieved if the brain states at encoding and retrieval are similar. Restricted access to such memories can present a risk for psychiatric disorders and hamper their treatment. To
Yuansong Wan et al.
The Journal of cell biology, 222(2) (2022-12-10)
Epilepsy is a common neurological disease worldwide, and one of its causes is genetic abnormalities. Here, we identified a point mutation in KIF4A, a member of kinesin superfamily molecular motors, in patients with neurological disorders such as epilepsy, developmental delay