Dokumente
MABN652
Sigma-Aldrich
Anti-Kaliumkanal-Kvβ2-Antikörper
clone K17/70, from mouse
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
K17/70, monoclonal
Speziesreaktivität
rat, human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
mouse (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Kcnab2(16498)
Allgemeine Beschreibung
Die Untereinheit beta-2 des spannungsgesteuerten Kaliumkanals, auch bekannt als Kaliumkanal Kv-Beta-2 oder K(+)-Kanal-Untereinheit beta-2 oder Kv-beta-2, wird durch das Gen Kcnab2/Ckbeta2/Kcnb3 kodiert und ist Teil eines aus mehreren Untereinheiten bestehenden Komplexes, der den Kaliumionenkanal enthält. Kaliumkanal Kv-Beta-2 moduliert die Aktivität der porenbildenden alpha-Untereinheit des Kaliumkanals. Darüber hinaus bildet Kaliumkanal Kv-Beta-2 heteromultimere Komplexe, die nicht nur alpha-Untereinheiten sondern auch Kinasekomplexe wie PRKCZ und Sequestosomkomplexe SQSTM1 umfassen. Kaliumkanal Kv-Beta-2 ist an der Plasmamembran und im Zytoplasma lokalisiert.
Spezifität
Andere Homologien: 100 % Homologie zu KvB2 der Maus.
Dieser Antikörper kreuzreagiert nicht mit Kaliumkanal KVBeta1 oder Kaliumkanal Kv2.1 (Rhodes, K., et al. (1996). Journal of Neuro. 16(16):4846–4860).
Immunogen
Rekombinantes Protein, das Kaliumkanal Kvβ2 der Ratte entspricht.
Anwendung
Dieser monoklonale Maus-Antikörper, Anti-Kaliumkanal-Kvβ2-Antikörper, detektiert Kvβ2 und ist für die Verwendung in Western-Blot, IHC und ICC validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Entwicklungssignalübertragung
Immunzytochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde Kaliumkanal Kvβ2 in Hippocampus-Neuronen von Säugetieren nachgewiesen (Bu, C., et al. (2006). Neuron 52(5):803–816).
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge in einer Verdünnung von 1:50 wurde Kaliumkanal Kvβ 2 in Cerebellumgewebe von Mensch und Ratte, menschlichem Großhirnrindengewebe und Hinterhirngewebe der Ratte nachgewiesen.
Qualität
Beurteilt mittels Western-Blot in SK-Mel-28-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Mit 0,5 µg/ml dieses Antikörpers wurde Kaliumkanal Kvβ2 in 10 µg SK-Mel-28-Zelllysat nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~39 kDa beobachtet
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG1κ in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Du-Yu Nie et al.
Neuron glia biology, 2(3), 151-164 (2007-03-17)
The molecular mechanisms underlying the involvement of oligodendrocytes in formation of the nodes of Ranvier (NORs) remain poorly understood. Here we show that oligodendrocyte-myelin glycoprotein (OMgp) aggregates specifically at NORs. Nodal location of OMgp does not occur along demyelinated axons