SAB2702308
Monoclonal Anti-Dengue virus NS1 protein antibody produced in mouse
clone GT1061, affinity isolated antibody
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
GT1061, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
Dengue virus
Konzentration
1mg/mL
Methode(n)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1000-10000
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Immunogen
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Sonstige Hinweise
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable