MABN642
Anti-GST Omega 1 (GSTO1), clone 1H10.1 Antibody
clone 1H10.1, from mouse
Synonym(e):
Glutathione S-transferase omega-1, GSTO-1, Glutathione S-transferase omega 1-1, GSTO 1-1, Glutathione-dependent dehydroascorbate reductase, Monomethylarsonic acid reductase, MMA(V) reductase, S-(Phenacyl)glutathione reductase, SPG-R, GST Omega 1 (GSTO1)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1H10.1, monoclonal
Speziesreaktivität
rat, human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GSTO1(9446)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Entwicklungsabhängige Signalübertragung
Qualität
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected GST Omega 1 (GSTO1) in 200 µg of human heart tissue lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable