MABN466
Anti-Ankyrin-G-Antikörper, Klon N106/36
clone N106/36, from mouse
Synonym(e):
Ankyrin-3, ANK-3, Ankyrin-G
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
N106/36, monoclonal
Speziesreaktivität
rat
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
rat ... Ank3(361833)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Entwicklungsneurologie
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde Ankyrin-G im Sehnervengewebe von Ratten nachgewiesen.
Immunfluoreszenzanalyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde Ankyrin-G im Kortexgewebe erwachsener Ratten nachgewiesen.
Immunfluoreszenzanalyse: Mit einer repräsentativen Charge aus einem unabhängigen Labor wurde Ankyrin-G in einem Rattenmodell von TLE mEC-Schicht-II-Neuronen nachgewiesen (Hargus, N. J., et al. (2011). Neurobiol Dis. 41(2):361-376.)
Qualität
Immunhistochemische Analyse: Mit einer Verdünnung von 1:500 einer repräsentativen Charge wurde Ankyrin-G in Hippocampus-Gewebe der Ratte nachgewiesen.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Hippocampus-Gewebe der Ratte
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable