Fortfahren mit
S8809
Monoklonaler Anti-Natriumkanal, Pan in Maus hergestellte Antikörper
~1 mg/mL, clone K58/35, purified immunoglobulin
Synonym(e):
Natriumkanal-Antikörper
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
0.1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 875.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
MDL number:
Conjugate:
unconjugated
Clone:
K58/35, monoclonal
Application:
IF, IHC (f), WB
Citations:
122
CHF 875.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1922
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
K58/35, monoclonal
species reactivity
mammals
concentration
~1 mg/mL
technique(s)
immunohistochemistry (frozen sections): suitable, indirect immunofluorescence: 1 μg/mL using sciatic and optic nerve sections; cultured hypocampal neurons, western blot: 1 μg/mL using crude brain membrane prep (rat)
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Spannungsabhängige Natriumkanäle/VGSC (Nav) sind Transmembranproteine, die durch die Depolarisierung der Membran eingeleitet werden. Sie sind Heteromultimere mit großen porenformenden α-Untereinheiten und kleineren β-Untereinheiten.
Immunogen
Synthethisches Peptid CTEEQKKYYNAMKKLGSKK von der intrazellulären III-IV-Schleife von Na+-Kanälen
Application
Monoklonaler Anti-Natriumkanal, Pan-Antikörper, hergestellt in der Maus, wird für Folgendes verwendet:
  • Immunhistochemie (1:50)
  • Immunfärbung (1:200)[1]
  • Immunfluoreszenz
  • Immunzytochemie (1:100)
Biochem/physiol Actions
Die von diesem Klon erkannte Sequenz ist in allen bekannten Na+-Kanälen von Säugern identisch. In kultivierten Hippocampus-Neuronen färbt der Antikörper insbesondere das anfängliche Axonsegment. In Ischias- und Sehnerven färbt es den Ranvier-Schnürring.
Spannungsabhängige Natriumkanäle/VGSC (Nav) sind an der Nozizeption beteiligt. Sie spielen eine wesentliche Rolle bei der Regulierung des Austausches zwischen extrazellulären und intrazellulären Räumen. VGSC sind wesentlich für die Einleitung und Auslösung von Aktionspotenzialen. Sie sind an der neuronalen Erregbarkeit beteiligt. Daher führen Mutationen der VGSC-Gene zu verschiedenen epileptischen Störungen.
Physical form
Lösung in 10 mM Tris, pH 7,5; enthält 0,1 m NaCl, 30 % Glycerin und 15 mM Natriumazid.
Legal Information
Verkauf unterliegt einer von SUNY Stony Brook gewährten Exklusivlizenz.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
WH0006334M4AB5210SAB1404354
description
~1 mg/mL, clone K58/35, purified immunoglobulin
description
clone 4G7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
description
Chemicon®, from rabbit
description
clone 2F8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
Gene Information
human ... SCN10A(6336), SCN11A(11280), SCN1A(6323), SCN2A(6326), SCN3A(6328), SCN4A(6329), SCN5A(6331), SCN8A(6334), SCN9A(6335)
mouse ... Scn10a(20264), Scn11a(24046), Scn1a(20265), Scn3a(20269), Scn4a(110880), Scn5a(20271), Scn8a(20273), Scn9a(20274)
rat ... Scn10a(29571), Scn11a(29701), Scn1a(81574), Scn3a(497770), Scn4a(25722), Scn5a(25665), Scn8a(29710), Scn9a(78956)
Gene Information
human ... SCN8A(6334)
Gene Information
human ... SCN1A(6323)
Gene Information
human ... SCN3A(6328)
species reactivity
mammals
species reactivity
rat, mouse, human
species reactivity
mouse, rat
species reactivity
human
clone
K58/35, monoclonal
clone
4G7, monoclonal
clone
polyclonal
clone
2F8, monoclonal
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)