Wichtige Dokumente
MABN2440
Sigma-Aldrich
Anti-ABCA4-Antikörper, Klon 5B4
Anti-ABCA4 Antibody, clone 5B4
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
clone 5B4, from mouse
Synonym(e):
Retinal-specific ATP-binding cassette transporter, ATP-binding cassette sub-family A member 4, RIM ABC transporter, RIM protein, RmP, Stargardt disease protein
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Klon:
5B4, monoclonal
application:
ICC
IP
WB
Speziesreaktivität:
bovine, human
Methode(n):
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
citations:
1
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
5B4, monoclonal
Speziesreaktivität
bovine, human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
mouse (based on 100% sequence homology)
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ABCA4(24)
Allgemeine Beschreibung
Der Retina-spezifische ATP-bindende-Kassette-Transporter (UniProt: P78363; auch bezeichnet als ATP-bindende-Kassette-Unterfamilie A Mitglied 4, ABCA4, RIM-ABC-Transporter, RIM-Protein, RmP, Stargardt-Krankheit-Protein) wird beim Menschen vom Gen ABCA4 (auch bezeichnet als ABCR) kodiert (Gen-ID: 24). ABCA4 ist ein Multi-Pass-Membranprotein, das ausschließlich in der Netzhaut exprimiert wird und am Rand der Stäbchen-Photorezeptorzellen vorkommt. Es weist zwei ABC-Transporter-Domänen auf (aa 929–1160 und 1938–2170). Im Sehzyklus fungiert es als retinaler Extruder oder retinale Phosphatidylethanolamin-Flippase, um nach der Photobleichung von Rhodopsin die Entfernung von All-trans-Retinal aus den Membranen der Sehscheibe zu ermöglichen. Mutationen im ABCA4-Gen führen zur Stargardt-Krankheit, die durch vermindertes zentrales Sehen, eine Atrophie der Makula und des darunter liegenden retinalen Pigmentepithels sowie häufiges Auftreten markanter Flecken am hinteren Pol der Netzhaut charakterisiert ist. Es wurde auch mit altersbedingter Makuladegeneration und Retinitis pigmentosa in Verbindung gebracht.
Spezifität
Klon 5B4 weist das Retina-spezifische Protein ATP-bindende-Kassette-Transporter bei Mensch und Rind nach. Zielt auf ein Epitop innerhalb von 249 Aminosäuren in der N-terminalen Hälfte.
Immunogen
Rekombinantes GST-Tag-Fragment, das 249 Aminosäuren aus der N-terminalen Hälfte des humanen Retina-spezifischen ATP-bindende-Kassette-Transporters entspricht.
Anwendung
Der Anti-ABCA4-Antikörper (Klon 5B4, Kat.-Nr. MABN2440I) ist ein hochspezifischer monoklonaler Maus-Antikörper, der auf den Retina-spezifischen ATP-bindende-Kassette-Transporter abzielt, und wurde für die Verwendung in Immunzytochemie, Immunpräzipitation und Western Blotting getestet.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Immunzytochemische Analyse: Mit einer repräsentative Charge wurde ABCA4 in Immunzytochemie-Anwendungen nachgewiesen (Ahn, J., et. al. (2003). J Biol Chem. 278(41):39600–8).
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde ABCA4 in Western-Blotting-Anwendungen nachgewiesen (Ahn, J., et. al. (2003). J Biol Chem. 278(41):39600–8; Bungert, S., et. al. (2001). J Biol Chem. 276(26):23539-46).
Immunpräzipitationsanalyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde ABCA4 in Immunpräzipitationsanwendungen nachgewiesen (Ahn, J., et. al. (2003). J Biol Chem. 278(41):39600–8; Bungert, S., et. al. (2001). J Biol Chem. 276(26):23539-46).
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in humanem Retina-Gewebelysat.
Western-Blot-Analyse: Mit 1 µg/ml dieses Antikörpers wurde ABCA4 in 10 µg Retina-Gewebelysat des Menschen nachgewiesen.
Zielbeschreibung
250 kDa gemessen; 255,94 kDa berechnet. In manchen Lysaten können nichtcharakterisierte Banden auftreten.
Physikalische Form
Aufgereinigter monoklonaler Maus-IgG2b-Antikörper in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
T Cronin et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 35(11), e21934-e21934 (2021-10-03)
Dysfunction of the ATPase-binding Cassette Transporter protein (ABCA4) can lead to early onset macular degeneration, in particular to Stargardt disease. To enable translational research into this form of blindness, we evaluated the effect of Cas9-induced disruptions of the ABCA4 gene
Questions
Reviews
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Active Filters
  1. Boston, MA
    • Review 1
    • Votes 0
    4 out of 5 stars.
    ELISA worked, FACS staining failed
    I bought this Ab since it might recognize the extracellular domain of the indicated protein. First test it in an ELISA, the antibody worked well. Then moved to FACS based detection, this antibody failed to work in both living cell staining and fix-permeabilization conditions.