MABN2416M
Anti-HSD17B10 Antibody, clone 5F3
clone 5F3, from mouse
Synonym(e):
3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase type-2, 17-beta-hydroxysteroid dehydrogenase 10, 17-beta-HSD 10, 3-hydroxy-2-methylbutyryl-CoA dehydrogenase, 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase type II, Endoplasmic reticulum-associated amyloid beta-peptide-binding protein,
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
5F3, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, human
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
electron microscopy: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HSD17B10(3028)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected HSD17B10 in Immunocytochemistry applications (Frackowiak, J., et. al. (2001). Brain Res. 907(1-2):44-53).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected HSD17B10 in Western Blotting applications (Frackowiak, J., et. al. (2001). Brain Res. 907(1-2):44-53).
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250-1:1,000 dilution from a representative lot detected HSD17B10 in human placenta and human breast cancer tissues.
Qualität
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected HSD17B10 in 10 µg of HEK293T cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable