Wichtige Dokumente
MABN2414
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-NHE3-(Ser605-)Antikörper, Klon 10A8
clone 10A8, from mouse
Synonym(e):
Sodium/hydrogen exchanger 3, Na(+)/H(+) exchanger 3, Solute carrier family 9 member 3, NHE-3
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
10A8, monoclonal
Speziesreaktivität
opossum, rat, mouse
Methode(n)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer605)
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
Natrium/Wasserstoff-Austauscher-3 (UniProt: P26433; auch bekannt als Na(+)/H(+)-Austauscher-3, NHE-3, Solute-Trägerfamilie 9 Mitglied 3) wird in Ratten durch das Gen Slc9a3 (Nhe3) (Gen-ID: 24784) kodiert. NHE-3 ist ein Multipass-Membranprotein, das an der pH-Regulierung beteiligt ist und Säuren eliminiert, die durch den aktiven Stoffwechsel entstehen, oder ungünstigen Umgebungsbedingungen entgegenwirkt. Es handelt sich um ein bedeutendes Protonen-Extruder-System, das durch den nach innen gerichteten chemischen Gradienten der Natriumionen angetrieben wird. NHE-3 kommt nachweislich am häufigsten im Dick- und Dünndarm vor und ist auch im Magen sowie in den proximalen Tubuli und im äußeren Nierenmark vorhanden. In den Nieren vermittelt es den Großteil der Natriumbicarbonat-Rückresorption durch die proximalen Tubuli. NHE-3 kann von mehreren Kinasen phosphoryliert und reguliert werden, einschließlich PKA, SGK1 und CK2, und seine Phosphorylierung ist für seine Regulierung von entscheidender Bedeutung. Das Parathormon verstärkt nachweislich die PKA-vermittelte Phosphorylierung von Serin 605, diese Phosphorylierung hat jedoch keinen Einfluss auf die Aktivität von NHE-3. (Literatur: Kocinsky, HS., et al. (2007). Am J Physiol Renal Physiol 293 (1); F212-F218).
Spezifität
Dieser monoklonale Maus-Antikörper (Klon 0A8) weist spezifisch den an Serin 605 phosphorylierten Natrium/Wasserstoff-Austauscher-3 nach.
Immunogen
KLH-konjugiertes lineares Peptid entsprechend den 22 Aminosäuren, die Phospho-Serin 605 aus der C-terminalen Hälfte des Natrium-Wasserstoff-Austauschers-3 (NHE3) der Ratte umgeben.
Anwendung
Anti-Phospho-NHE3 (Ser605), Klon 10A8, Art.-Nr. MABN2414, ist ein hochspezifischer monoklonaler Maus-Antikörper, der sich gegen den Natrium/Wasserstoff-Austauscher-3 richtet und für die Verwendung in ELISA und Western Blot getestet wurde.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Western-Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge wies Phospho-NHE3 (Ser605) in Western-Blot-Anwendungen nach (Dynia, D.W., et. al. (2010). Am J Physiol Renal Physiol. 298(3):F745-53; Kocinsky, H.S., et. al. (2005). Am J Physiol Renal Physiol. 289(2):F249-58; Kocinsky, H.S., et. al. (2007). Am J Physiol Renal Physiol. 293(1):F212-8).
ELISA-Analyse: Eine repräsentative Charge wies Phospho-NHE3 (Ser605) in ELISA-Anwendungen nach (Kocinsky, H.S., et. al. (2005). Am J Physiol Renal Physiol. 289(2):F249-58).
Qualität
Mittels Western Blot in COS-7-Zellen, die entweder mit Wildtyp-NHE3 oder mutiertem NHE3 (S605G) transfiziert wurden, oder in nicht transfizierten COS-7-(WT-)Zelllysaten beurteilt.
Western-Blot-Analyse: 2 µg/ml dieses Antikörpers wiesen den Natrium/Wasserstoff-Austauscher-3 in Lysat aus COS-7-Zellen nach, die mit Wildtyp-NHE-3 (pSer605) transfiziert wurden. Im Lysat von nicht transfizierten COS-7-Zellen oder von Zellen, die mit mutiertem NHE-3 (S605G) transfiziert waren, hat er NHE-3 nicht nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~85 kDa beobachtet; 93,11 kDa berechnet. In manchen Lysaten können nichtcharakterisierte Banden auftreten.
Physikalische Form
Aufgereinigter monoklonaler Maus-IgG2b-Antikörper in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kayte A Jenkin et al.
Cellular and molecular gastroenterology and hepatology, 13(3), 695-716 (2021-11-26)
Diarrhea is one of the most common illnesses and is often caused by bacterial infection. Recently, we have shown that human Na+/H+ exchanger NHE3 (hNHE3), but not non-human NHE3s, interacts with the E3 ubiquitin ligase Nedd4-2. We hypothesize that this