MABN2257
Anti-Nudel (NDEL1) Antibody, clone 15D5.1
clone 15D5.1, from mouse
Synonym(e):
Nuclear distribution protein nudE-like 1, Protein Nudel, Mitosin-associated protein 1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
15D5.1, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NDEL1(81565)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Qualität
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Nuclear distribution protein nudE-like 1 (Nudel) in 10 µg of mouse brain tissue lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash