MABN1545
Anti-MRP2 Antibody, clone 4C9.2
clone 4C9.2, from mouse
Synonym(e):
Canalicular multispecific organic anion transporter 1, ATP-binding cassette sub-family C member 2, Canalicular multidrug resistance protein, cMRP, Multidrug resistance-associated protein 2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4C9.2, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ABCC2(1244)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Qualität
Western Blotting Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected MRP2 in 10 µg of HepG2 cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable