MABN1544
Anti-IP3R3 Antibody, clone 6G12.1
clone 6G12.1, from mouse
Synonym(e):
Inositol 1, 4, 5-trisphosphate receptor type 3, InsP3R3, IP3 receptor isoform 3, IP3R 3, Type 3 inositol 1, 4, 5-trisphosphate receptor, Type 3 InsP3 receptor
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
6G12.1, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ITPR3(3710)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Qualität
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected IP3R3 (IP3 Receptor 3) in 10 µg of HeLa cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable