Dokumente
MABF935
Sigma-Aldrich
Anti-MPR300/IGF-2R/CD222-Antikörper, Klon 2C2
clone 2C2, from mouse
Synonym(e):
Cation-independent mannose-6-phosphate receptor, 300 kDa mannose 6-phosphate receptor, CD222, CI Man-6-P receptor, CI-MPR, IGF-II receptor, Insulin-like growth factor 2 receptor, Insulin-like growth factor II receptor, M6P/IGF2 receptor, M6P/IGF2R, M6P-R
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2C2, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... IGF2R(3482)
Allgemeine Beschreibung
Der von Kationen unabhängige Mannose-6-Phosphat-Rezeptor (UniProt P11717; auch bekannt als 300 kDa Mannose-6-Phosphat-Rezeptor, CD222, CI Man-6-P-Rezeptor, CI-MPR, IGF-II-Rezeptor, Insulin-ähnlicher Wachstumsfaktor-2-Rezeptor, Insulin-ähnlicher Wachstumsfaktor-II-Rezeptor, M6P/IGF2-Rezeptor, M6P/IGF2R, M6P-R, M6PR, MPR 300) wird beim Menschen durch das Gen IGF2R (auch bekannt als CIMPR, MPRI) kodiert (Gen-ID 3482). Mannose-6-Phosphat(M6P)-Rezeptoren (MPRs) vermitteln den Transport von neu synthetisierten, an Mannose-6-Phosphat gebundenen lysosomalen Hydrolasen vom sekretorischen Weg zum endosomalen System. MPRs binden lysosomale Hydrolasen im trans-Golgi-Netzwerk (TGN) und geben das Enzym im endosomalen System ab. Es gibt ein kationenunabhängiges CI-MPR (IGF2R) und ein kleineres CD-MPR, das zweiwertige Kationen zur Erkennung durch lysosomale Hydrolasen benötigt. MPRs werden auch zwischen dem endosomalen System und der Plasmamembran recycelt, wo CI-MPR die Internalisierung anderer Liganden, einschließlich des insulinähnlichen Wachstumsfaktors II (IGF-II), vermittelt. CI-MPR/IGF2R wird mit einem Signalpeptid (AS 1–40) hergestellt, dessen Entfernung den reifen Rezeptor mit einer großen lumenalen/extrazellulären Region (AS 41–2304), einem Transmembransegment (AS 2305–2327) und einer zytoplasmatischen Domäne (AS 2328–2491) ergibt. Die extrazelluläre Region besteht aus 15 P-Typ-Kohlenhydrat-Erkennungsdomänen, die auch als MRH-Domänen (Mannose-6-Phosphat-Rezeptor-Homologie) bezeichnet werden. Die Domänen 3 und 9 binden M6P mit hoher Affinität und die Domäne 5 bindet M6P mit schwacher Affinität, während die Domäne 11 IGF-II bindet.
Spezifität
Klon 2C2 zielt auf die extrazelluläre (lumenale) Domäne des IGF-II-Rezeptors (MPR) ab. Klon 2C2 konkurrierte mit IGF-II um die MPR-Bindung, ohne die MPR-Interaktion mit Pentamannose-6-Phosphat (PMP) oder beta-Hexosaminidase oder die MPR-vermittelte beta-Hexosaminidase-Endozytose zu beeinflussen (Braulke, T., et al. (1988). Biochem. Res. Commun. 150(3):1287-1293; Braulke, T., et al. (1987). J. Cell Biol.;104(6):1735-1742).
Immunogen
Epitop: Extrazelluläre (lumenale) Domäne.
Rekombinanter humaner MPR300/IGF-2R/CD222 in voller Länge.
Anwendung
Affinitätsbindungsassay: Repräsentative Chargen wurden mit 125I markiert und zur Bindung und Bewertung des IGF-II-Rezeptors (MPR) auf der Oberfläche menschlicher Fibroblasten eingesetzt (van Rahden, V.A., et al. (2012). Hum. Mol. Genet. 21(23):5019-5038; Braulke, T., et al. (1987). J. Cell Biol.;104(6):1735-1742).
Affinitätsbindungsassay: Eine repräsentative Charge konkurrierte mit IGF-II, aber nicht mit Pentamannose-6-Phosphat (PMP), um die Bindung des immobilisierten IGF-II-Rezeptors (MPR) (Braulke, T., et al. (1988). Biochem. Res. Commun. 150(3):1287-1293).
Western-Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge wurde mit 125I markiert und wies den ~300-kDa-IGF-II-Rezeptor (MPR300) in Lysaten von HeLa-Zellen und primären menschlichen Makrophagen nach (Pohl, S., et al. (2010). J. Biol. Chem. 285(31):23936-23944).
Immunhistochemische Analyse: Eine repräsentative Charge wies die Immunreaktivität der Hepatozytenmembran und des Zytoplasmas von M6P/IGF-2R in normalen humanen Gefrierschnitten der Leber nach. In zirrhotischen Lebern wurde eine verringerte Immunfärbung von Hepatozyten, die auf den sinusoidalen Teil der Zellmembran beschränkt sind, und eine Zunahme der Signale in perisinusoidalen Zellen festgestellt (Sedlaczek, N., et al. (2003). Br. J. Cancer. 88(5):733-739).
Immunzytochemische Analyse: Eine repräsentative Charge immungefärbter später Endosomen in 2 % Paraformaldehyd-fixierten, 0,01 % Saponin-permeabilisierten humanen Fibroblasten (Bakker, A.C., et al. (1997). J. Cell Sci. 110 (Pt 18):2227-2238).
Der Anti-MPR300/IGF-2R/CD222-Antikörper, Klon 2C2, ist ein Antikörper gegen MPR300/IGF-2R/CD222 zur Verwendung in der Immunzytochemie, Immunhistochemie, Affinitätsbindungsassays und in Western Blot.
Forschungskategorie
Entzündung und Immunologie
Forschungsunterkategorie
Vesikeltransport
Qualität
Beurteilt mittels Immunzytochemie an HeLa-Zellen.
Immunzytochemische Analyse: Eine 1:250-Verdünnung dieses Antikörpers wies MPR300/IGF-2R/CD222 in HeLa-Zellen nach.
Zielbeschreibung
270,3 berechnet. ~300 kDa berichtet (Pohl, S., et al. (2010). J. Biol. Chem. 285(31): 23936-23944).
Physikalische Form
Aufgereinigter monoklonaler Maus-IgG1κ-Antikörper in PBS ohne Konservierungsmittel.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich u. a. zur unautorisierten kommerziellen Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable