MABF470
Anti-Ly-6G Antibody (mouse), FITC, clone 1A8
clone 1A8, 0.5 mg/mL, from rat
Synonym(e):
Lymphocyte antigen 6G, Ly-6G, Ly-6G.1
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Konjugat
FITC conjugate
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1A8, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse
Konzentration
0.5 mg/mL
Methode(n)
flow cytometry: suitable
Isotyp
IgG2aκ
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Ly6G(546644)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Entzündung & Immunologie
Qualität
Flow Cytometry Analysis: 0.25 µg of this antibody detected Ly-6G in one million C57Bl/6 bone marrow cells.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable