MABF41
Anti-Interleukin-6 (IL-6) Antibody, clone 1G3
clone AB42_51.38C8.1G3, from mouse
Synonym(e):
interleukin 6 (interferon, beta 2), IFN-beta-2, B-cell stimulatory factor 2, interleukin-6, Interferon beta-2, B cell stimulatory factor-2, Hybridoma growth factor, B-cell differentiation factor, CTL differentiation factor, interleukin BSF-2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Klon
AB42_51.38C8.1G3, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Entzündung & Immunologie
Cytokine & Cytokin-Rezeptoren
Qualität
Western Blot Analysis: 0.5 g/mL of this antibody detected 10 g of human IL-6 recombinant protein.
Zielbeschreibung
Verlinkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Human IL-6 recombinant protein
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable