Dokumente
MABF297
Sigma-Aldrich
Anti-RIG-I, Klon 1C3, Antikörper
clone 1C3, from mouse
Synonym(e):
Probable ATP-dependent RNA helicase DDX58, DEAD box protein 58, RIG-I-like receptor 1, RLR-1, Retinoic acid-inducible gene 1 protein, RIG-1, Retinoic acid-inducible gene I protein, RIG-I
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1C3, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1λ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DDX58(23586)
Allgemeine Beschreibung
Das Retinsäure-induzierbare Gen-1-Protein (RIG-1) ist eine zytoplasmatische DExD/H-Box-RNA-Helikase, die zur Helikase-Familie gehört und zwei CARD-Domänen innerhalb des N-Terminus, eine Repressor-Domäne (RD), eine ATP-bindende Helikase-Domäne und eine C-terminale Helikase-Bindungsdomäne enthält. RIG-1 ist in der Lage, die 5’-Triphosphat-RNA der einzel- oder doppelsträngigen viralen RNA zu binden. Nach der Erkennung und Bindung viraler RNA initiiert das RIG-1-Protein die Typ-I-IFN-Produktion und spielt in Fibroblasten und dendritischen Zellen eine zentrale Rolle bei der Regulierung der Typ-I-IFN-Produktion als Reaktion auf virale Präsenz. Es gibt vier bekannte Isoformen, die aus alternativen Spleißvarianten resultieren.
Immunogen
Rekombinantes Protein, das dem humanen RIG-I entspricht.
Anwendung
Analyse mittels Immunpräzipitation: Eine repräsentative Charge immunpräzipierte RIG-1 in mit SeV-Zelllysat infiziertes A-549 (Baum, A., et al. (2011). PNAS. 108(7):16303-16308).
Analyse mittels Immunpräzipitation: Eine repräsentative Charge immunpräzipierte RIG-1 in A-459-Lungenkarzinom-Zelllysat (Nistal-Villan, E., et al. (2010). J. Biol. Chem. 285:20252-20261).
Immunzytochemische Analyse: Mit einer 1:500-Verdünnung einer repräsentativen Charge wurde RIG-I in HeLa-Zellen nachwiesen (mit freundlicher Genehmigung von Maite Sanchez).
Dieser Anti-RIG-I, Klon 1C3, Antikörper ist für die Verwendung in Western-Blot und in der Immunpräzipitation zum Nachweis von RIG-I validiert.
Forschungskategorie
Entzündung und Immunologie
Forschungsunterkategorie
Immunglobuline und Immunologie
Qualität
Beurteilt mittels Western-Blot in mit SeV-Zelllysat infiziertem A-549.
Western-Blot-Analyse: Mit 1,0 µg/ml dieses Antikörpers wurde RIG-1 in 10 µg von mit SeV-Zelllysat infiziertem A-549 nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~110 kDa gemessen
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG1λ in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Philippa Hillyer et al.
Journal of virology, 92(15) (2018-05-18)
Respiratory syncytial virus (RSV) infects small foci of respiratory epithelial cells via infected droplets. Infection induces expression of type I and III interferons (IFNs) and proinflammatory cytokines, the balance of which may restrict viral replication and affect disease severity. We
Na Li et al.
Cell reports, 35(6), 109091-109091 (2021-05-08)
It is urgent and important to understand the relationship of the widespread severe acute respiratory syndrome coronavirus clade 2 (SARS-CoV-2) with host immune response and study the underlining molecular mechanism. N6-methylation of adenosine (m6A) in RNA regulates many physiological and
Daniel T Thoresen et al.
Molecular cell, 83(1), 90-104 (2022-12-16)
RIG-I is essential for host defense against viral pathogens, as it triggers the release of type I interferons upon encounter with viral RNA molecules. In this study, we show that RIG-I is rapidly and efficiently activated by small quantities of
Jie Chen et al.
Cell reports, 32(9), 108080-108080 (2020-09-03)
The DNA-dependent pattern recognition receptor, cGAS (cyclic GMP-AMP synthase), mediates communication between the DNA damage and the immune responses. Mitotic chromosome missegregation stimulates cGAS activity; however, it is unclear whether progression through mitosis is required for cancercell-intrinsic activation of anti-tumor
Nicholas R Meyerson et al.
Cell host & microbe, 22(5), 627-638 (2017-11-07)
TRIM25 is an E3 ubiquitin ligase that activates RIG-I to promote the antiviral interferon response. The NS1 protein from all strains of influenza A virus binds TRIM25, although not all virus strains block the interferon response, suggesting alternative mechanisms for