MABF235
Anti-AIRE Antibody, clone Mab155
clone Mab155, 1 mg/mL, from mouse
Synonym(e):
Autoimmune regulator, Autoimmune polyendocrinopathy candidiasis ectodermal dystrophy protein, APECED protein
Größe auswählen
Größe auswählen
About This Item
ICC
WB
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
Mab155, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... AIRE(326)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Entzündung & Immunologie
Immunologische Signalübertragung
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected AIRE in freshly isolated endogenous peripheral blood lymphocytes (Rinderle, C., et al. (1999). Human Molecular Genetics. 8(2):277-290).
Qualität
Flow Cytometry Analysis: 0.5 µg of this antibody detected AIRE in human PBMC cells.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable