MABF2045
Anti-Siglec-H Antibody, clone 551
clone 551, from rat
Synonym(e):
Sialic acid binding Ig-like lectin H, Siglech
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rat
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
551, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Siglech(233274)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Entzündung & Immunologie
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected Siglec-H in Flow Cytometry applications (Yun, T.J., et. al. (2016). Cell Metab. 23(5):852-66).
Qualität
Immunohistochemistry Analysis: A 1:25 dilution of this antibody detected Siglec-H in frozen mouse spleen tissue sections.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable