Merck
AP500S
Sigma-Aldrich
Anti-Maus-IgM-µ-Ketten-Antikörper der Ziege, Cy5-Konjugat, Spezies-adsorbiert
1 mg/mL, Chemicon®
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
Biologische Quelle
goat
Qualitätsniveau
Konjugat
CY5 conjugate
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
secondary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
mouse
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
IgM besteht zu ca. 10 % aus Serumimmunglobulinen. Der IgM-Antikörper ist für die frühen Immunantworten auf die meisten Antigene von Bedeutung und dominiert bei bestimmten Antikörperreaktionen, wie denen der „natürlichen“ Blutgruppenantikörper. IgM (mit IgD) ist das wichtigste Immunglobulin, das an der Oberfläche von B-Zellen exprimiert wird. Das Gen für die mu-konstante Region enthält vier Domänen, die durch kurze dazwischen liegende Sequenzen getrennt sind.
Spezifität
Dieser Antikörper reagiert mit der Schwerkette von Maus-IgM, wie durch ELISA und Durchflusszytometrie gezeigt. Minimale Kreuzreaktivität mit humanen Immunglobulinen.
Immunogen
Aus Maus-IgM-µ-Kette hergestellt. Gepoolte Antiseren von mit Maus-IgM-Paraproteinen hyperimmunisierten Ziegen.
Anwendung
Der Anti-Maus-IgM-µ-Ketten-Antikörper der Ziege, Cy5-Konjugat, Spezies-adsorbiert, weist den Gehalt von Maus-IgM-µ-Ketten nach und wurde zur Verwendung in ELISA und IF publiziert und validiert.
Forschungskategorie
Sekundär- und Kontrollantikörper
Forschungsunterkategorie
Für Dual-Labeling adsorbierte Sekundärantikörper
Fragmentspezifische Sekundärantikörper
Immunfluoreszenz: ≤ 0,1 μg/106 Zellen
ELISA
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Antikörper-Adsorptionsmittel
Absorbiert für IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG3 und IgA der Maus, gepooltes Humanserum und aufgereinigte menschliche Paraproteine. Minimale Kreuzreaktivität mit menschlichen Immunglobulinen.
Physikalische Form
Affinitätschromatografie
Aufgereinigt mittels Affinitätschromatographie an kovalent an Agarose gebundenem Maus-IgM. Flüssigkeit in 1,0 ml PBS/NaN3.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C gekühlt unter sterilen Bedingungen ab Empfangsdatum bis zu zwölf Monate haltbar. Nicht einfrieren.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Carolyn Elya et al.
eLife, 12 (2023-05-15)
For at least two centuries, scientists have been enthralled by the "zombie" behaviors induced by mind-controlling parasites. Despite this interest, the mechanistic bases of these uncanny processes have remained mostly a mystery. Here, we leverage the Entomophthora muscae-Drosophila melanogaster "zombie
Zihan Tang et al.
Nature communications, 14(1), 5077-5077 (2023-08-22)
Aberrant coagulation and thrombosis are associated with severe COVID-19 post-SARS-CoV-2 infection, yet the underlying mechanism remains obscure. Here we show that serum levels of SARS-CoV-2 envelope (E) protein are associated with coagulation disorders of COVID-19 patients, and intravenous administration of
Mukhran Khundadze et al.
Autophagy, 17(11), 3690-3706 (2021-02-24)
Hereditary spastic paraplegia (HSP) denotes genetically heterogeneous disorders characterized by leg spasticity due to degeneration of corticospinal axons. SPG11 and SPG15 have a similar clinical course and together are the most prevalent autosomal recessive HSP entity. The respective proteins play