MABE914
Anti-Mi-2β Antibody, clone 16G4
clone 16G4, from mouse
Synonym(e):
Chromodomain-helicase-DNA-binding protein 4, CHD-4, ATP-dependent helicase CHD4, Mi-2 autoantigen 218 kDa protein, Mi2-beta
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
16G4, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
ChIP: suitable (ChIP-seq)
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CHD4(1108)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & nukleäre Funktionen
Chromatin-Biologie (ChIP)
ChIP-seq: representative lot of this antibody was used for ChIP-seq. See Zhang et al. (2012).
Qualität
Western Blotting Analysis: A 1 µg/mL dilution of this antibody detected Mi-2β in a Jurkat cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2